Stampa…
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-6-chloro-4-picoline, 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
360990010 360990050
ACRO360990010EA 72.8 EUR
ACRO360990010 ACRO360990050
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,59 g/mol
Punto di fusione: 69…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427661
CAS Number: 66909-38-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Bordeaux to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %