Stampa…
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-2-chloro-6-picoline, 5-Amino-6-chloro-2-picoline
360740010 360740050
ACRO360740010EA 67.5 EUR
ACRO360740010 ACRO360740050
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,5900 g/mol
Punto di fusione: 74…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095213
CAS Number: 39745-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %