Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 13028-69-8
Molecular Formula: CH3(CH2)3N(CH2CH3)3Br
Formula Weight: 238.21
Melting Point: 212-215°
MDL No.: MFCD00055541
Formula:
C₁₀H₂₄BrN Punto di fusione: 212…215 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00055541 CAS Number: 13028-69-8 |