4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 162258-89-1
Molecular Formula: C16H17Br
Formula Weight: 289.21
Melting Point: 140-143°
Boiling Point: 152°/2mm
MDL No.: MFCD01321141
Formula:
C₁₆H₁₇Br Punto di ebollizione: 152 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 140…143 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01321141 CAS Number: 162258-89-1 |