Stampa…
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
A12136.06 A12136.14
A12136.06EA 57.2 EUR
A12136.06 A12136.14
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione ≥97%
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 97% CAS No.: 493-72-1 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 1103470
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Peso molecolare: 188,23 g/mol
Punto di fusione: ∼ 185 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051846
CAS Number: 493-72-1