Stampa…
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3,4-Thiadiazole-2-thiol
B22556.09 B22556.18
B22556.09EA 35.1 EUR
B22556.09 B22556.18
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98%
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Purity: 98% CAS No.: 18686-82-3 Molecular Formula: C2H2N2S2 Formula Weight: 118.17 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD00040404
Formula: C₂H₂N₂S₂
Peso molecolare: 118,17 g/mol
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040404
CAS Number: 18686-82-3
EINECS: 242-504-5