Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate
L18093.03
L18093.06
L18093.03EA
75.1
EUR
L18093.03
L18093.06
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥99%
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 81452-54-2
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Refractive Index: 1.5168
Boiling Point: 216-217°
MDL No.: MFCD00234332
Formula:
C₇H₈O₂S Peso molecolare: 156,20 g/mol Punto di ebollizione: 216…217 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234332 CAS Number: 81452-54-2 |