Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 95201-93-7
Molecular Formula: C6H5BrO3S
Formula Weight: 237.08
Melting Point: 79-80°
MDL No.: MFCD00052081
Formula:
C₆H₅BrO₃S Punto di fusione: 79…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052081 CAS Number: 95201-93-7 |