Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 5751-80-4
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Refractive Index: 1.5225
Boiling Point: 207-208°
MDL No.: MFCD02179226
Formula:
C₇H₈O₂S Punto di ebollizione: 207…208 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179226 CAS Number: 5751-80-4 EINECS: 227-275-1 |