Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 2-thiophenecarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 2810-04-0
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 217-218°
Beilstein Reference: 112678
MDL No.: MFCD00005436
Formula:
C₇H₈O₂S Peso molecolare: 156,20 g/mol Punto di ebollizione: 217…218 °C Densità: 1,161 Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005436 CAS Number: 2810-04-0 EINECS: 220-554-9 |