Stampa…
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate
B22355.06 B22355.03
B22355.06EA 112 EUR
B22355.06 B22355.03
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥99%
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate
Purity: 99% CAS No.: 5751-83-7 Molecular Formula: C7H7BrO2S Formula Weight: 235.10 Boiling Point: 94-96°/4mm MDL No.: MFCD02683089
Formula: C₇H₇BrO₂S
Peso molecolare: 235,10 g/mol
Punto di ebollizione: 94…96 °C (4 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683089
CAS Number: 5751-83-7