Stampa…
2-Formyl-6-picoline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
127570050 127570010 127570250
ACRO127570050EA 156 EUR
ACRO127570050 ACRO127570010 ACRO127570250
2-Formyl-6-picoline 97%
2-Formyl-6-picoline
Formula: C₇H₇NO
Peso molecolare: 121,14 g/mol
Punto di fusione: 31…33 °C
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006291
CAS Number: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %