2-Formyl-3-picoline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-Methylpicolinaldehyde
H56168.03
H56168.06
H56168.03EA
105
EUR
H56168.03
H56168.06
2-Formyl-3-picoline ≥97%
2-Formyl-3-picoline
Purity: 97%
CAS No.: 55589-47-4
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.538
MDL No.: MFCD02181144
Formula:
C₇H₇NO Peso molecolare: 121,14 g/mol Densità: 1,08 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02181144 CAS Number: 55589-47-4 |