Stampa…
2-Naphthalenemethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
N0881-25G N0881-5G
TCIAN0881-25GEA 253 EUR
TCIAN0881-25G TCIAN0881-5G
2-Naphthalenemethanol ≥98.0% (by GC)
2-Naphthalenemethanol
Formula: C₁₁H₁₀O
Punto di ebollizione: 178°C
MDL Number: MFCD00004124
CAS Number: 1592-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db5d1dac53c4bc08c3e537a88c20c724461be84f&vid=db5d1dac53c4bc08c3e537a88c20c724461be84f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C