Stampa…
2-Naphthalenemethanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
351150010 351150050 351150250
ACRO351150010EA 36.4 EUR
ACRO351150010 ACRO351150050 ACRO351150250
2-Naphthalenemethanol 98%
2-Naphthalenemethanol
Formula: C₁₁H₁₀O
Punto di fusione: 79…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004124
CAS Number: 1592-38-7
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥97.5 %