Stampa…
2-(1-Naphthalene)ethanol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2-(Naphthalen-1-yl)ethanol, 2-(1-Naphthyl)ethanol
N0575-25G N0575-5G
TCIAN0575-25GEA 208 EUR
TCIAN0575-25G TCIAN0575-5G
2-(1-Naphthalene)ethanol ≥95.0% (by GC)
2-(1-Naphthalene)ethanol
Formula: C₁₂H₁₂O
Peso molecolare: 172,23 g/mol
Punto di ebollizione: 179°C
MDL Number: MFCD00004050
CAS Number: 773-99-9
EINECS: 212-260-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2e7e33075b4562f77f331e71a883a13a12b5b18&vid=a2e7e33075b4562f77f331e71a883a13a12b5b18&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C