Stampa…
2-(Methylthio)naphthalene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl(naphthalen-2-yl)sulphane
B22368.03 B22368.06
B22368.03EA 92.7 EUR
B22368.03 B22368.06
2-(Methylthio)naphthalene ≥98%
2-(Methylthio)naphthalene
Purity: 98% CAS No.: 7433-79-6 Molecular Formula: C11H10S Formula Weight: 174.27 Odour: Stench Melting Point: 62-63° Beilstein Reference: 1859409 MDL No.: MFCD00051615
Formula: C₁₁H₁₀S
Peso molecolare: 174,27 g/mol
Punto di fusione: 62…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051615
CAS Number: 7433-79-6