Stampa…
1-Bromo-2-naphthaldehyde ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B1647-1G B1647-5G B1647-25G
TCIAB1647-1GEA 64 EUR
TCIAB1647-1G TCIAB1647-5G TCIAB1647-25G
1-Bromo-2-naphthaldehyde ≥96.0% (by GC)
1-Bromo-2-naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₇BrO
Peso molecolare: 235,0767 g/mol
MDL Number: MFCD00046368
CAS Number: 3378-82-3
EINECS: 222-180-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ea8f910250df20f1fe92b090de9653e526abee2&vid=4ea8f910250df20f1fe92b090de9653e526abee2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 115.0 to 120.0 deg-C