1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₂₀H₁₃O₄P Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010045 CAS Number: 35193-63-6 EINECS: 252-425-8 |