(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 35193-64-7
Molecular Formula: C20H13O4P
Formula Weight: 348.30
Melting Point:
Formula:
C₂₀H₁₃O₄P Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010045 CAS Number: 35193-64-7 |