Stampa…
4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Amyloxy-4'-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentyloxybiphenyl, 5OCB, 4'-Amyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyloxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
B22477.03 B22477.06
B22477.03EA 52.3 EUR
B22477.03 B22477.06
4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl ≥99%
4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 52364-71-3 Molecular Formula: C18H19NO Formula Weight: 281.42 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48° cloudy UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00074879
Formula: C₁₈H₁₉NO
Punto di fusione: 48 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074879
CAS Number: 52364-71-3
EINECS: 257-875-9
ADR: 6.1,III