4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 52364-73-5
Molecular Formula: C21H25NO
Formula Weight: 307.44
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 51-77°
MDL No.: MFCD00075145
Formula:
C₂₁H₂₅NO Punto di fusione: 51…77 °C Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075145 CAS Number: 52364-73-5 EINECS: 257-878-5 |