4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 15996-76-6
Molecular Formula: C8H8N2.HCl
Formula Weight: 168.62
Melting Point: 279-284°
MDL No.: MFCD01861472
Formula:
C₈H₉ClN₂ Punto di fusione: 279…284 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01861472 CAS Number: 15996-76-6 |