Stampa…
2-Acetoxybenzonitrile ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Cyanophenyl acetate
A1118-25G A1118-5G
TCIAA1118-25GEA 91 EUR
TCIAA1118-25G TCIAA1118-5G
2-Acetoxybenzonitrile ≥97.0% (by GC)
2-Acetoxybenzonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di ebollizione: 254°C
MDL Number: MFCD00017360
CAS Number: 5715-02-6
EINECS: 227-210-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d05cdc2a79e5604e8ceaa432c27984b57f7d201&vid=1d05cdc2a79e5604e8ceaa432c27984b57f7d201&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %