Stampa…
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate, Methyl 1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
B24750.06 B24750.14 B24750.22
B24750.06EA 43.3 EUR
B24750.06 B24750.14 B24750.22
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 4928-88-5 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 MDL No.: MFCD00135989
Formula: C₄H₅N₃O₂
Peso molecolare: 127,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135989
CAS Number: 4928-88-5
EINECS: 480-470-5