Stampa…
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
H50862.03 H50862.MD
H50862.03EA 244 EUR
H50862.03 H50862.MD
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥99%
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Purity: 99% CAS No.: 87394-65-8 Molecular Formula: C9H12ClN3 Formula Weight: 197.67 MDL No.: MFCD04115049
Formula: C₉H₁₂ClN₃
Peso molecolare: 197,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115049
CAS Number: 87394-65-8