1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 87394-55-6
Molecular Formula: C9H12ClN3
Formula Weight: 197.67
MDL No.: MFCD08061034
Formula:
C₉H₁₂ClN₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08061034 CAS Number: 87394-55-6 |