Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L19556.03 L19556.MD
L19556.03EA 172 EUR
L19556.03 L19556.MD
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride ≥97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 732306-24-0 Molecular Formula: C6H3ClF3N.HCl Formula Weight: 218.01 Melting Point: ca 135° subl. MDL No.: MFCD04972770
Formula: C₆H₄Cl₂F₃N
Peso molecolare: 218,01 g/mol
Punto di fusione: ∼ 135 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972770
CAS Number: 732306-24-0