Stampa…
Choline iodide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Choline Iodide
L00860.09 L00860.18 L00860.30
L00860.09EA 32.4 EUR
L00860.09 L00860.18 L00860.30
Choline iodide ≥98%
Choline iodide
Purity: 98% CAS No.: 17773-10-3 Molecular Formula: HOCH2CH2N(CH3)3I Formula Weight: 231.08 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 3912691
Formula: C₅H₁₄INO
Peso molecolare: 231,08 g/mol
Punto di fusione: ∼ 270 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011900
CAS Number: 17773-10-3
EINECS: 241-754-2