Stampa…
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H50944.03 H50944.MD
H50944.03EA 278 EUR
H50944.03 H50944.MD
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine
CAS No.: 97839-99-1 Molecular Formula: C11H14ClNO Formula Weight: 211.69 MDL No.: MFCD04113544
Formula: C₁₁H₁₄ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04113544
CAS Number: 97839-99-1