Stampa…
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H50935.03 H50935.MD
H50935.03EA 176 EUR
H50935.03 H50935.MD
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥97%
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 384346-27-4 Molecular Formula: C11H14ClNO Formula Weight: 211.69 MDL No.: MFCD08061075
Formula: C₁₁H₁₄ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061075
CAS Number: 384346-27-4