1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 231953-40-5
Molecular Formula: C11H13ClF3N3
Formula Weight: 279.69
Boiling Point: 128°/1mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00238856
Formula:
C₁₁H₁₃ClF₃N₃ Punto di ebollizione: 128 °C (1 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00238856 CAS Number: 231953-40-5 ADR: 8,III |