Stampa…
4-(Tributylstannyl)thiazole 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H51457.MD H51457.03
H51457.MDEA 80.4 EUR
H51457.MD H51457.03
4-(Tributylstannyl)thiazole 95%
4-(Tributylstannyl)thiazole
Purity: 95% CAS No.: 173979-01-6 Molecular Formula: C15H29NSSn Formula Weight: 374.17 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319073
Formula: C₁₅H₂₉NSSn
Peso molecolare: 374,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319073
CAS Number: 173979-01-6
ADR: 6.1,III