2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 121359-48-6
Molecular Formula: C15H29NSSn
Formula Weight: 374.17
Boiling Point: 307-309°
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319057
Formula:
C₁₅H₂₉NSSn Punto di ebollizione: 307…309 °C Densità: 1,19 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01319057 CAS Number: 121359-48-6 ADR: 6.1,III |