1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H51438.03
H51438.06
H51438.03EA
101
EUR
H51438.03
H51438.06
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole ≥98%
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole
Purity: 98%
CAS No.: 118486-97-8
Molecular Formula: C17H33NSn
Formula Weight: 370.15
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.511
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319022
Formula:
C₁₇H₃₃NSn Peso molecolare: 370,15 g/mol Densità: 1,122 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01319022 CAS Number: 118486-97-8 ADR: 6.1,III |