Stampa…
2-(Tributylstannyl)pyrazine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H51370.MD H51370.03
H51370.MDEA 51.8 EUR
H51370.MD H51370.03
2-(Tributylstannyl)pyrazine 95%
2-(Tributylstannyl)pyrazine
Purity: 95% CAS No.: 205371-27-3 Molecular Formula: C16H30N2Sn Formula Weight: 369.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 130/1mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319077
Formula: C₁₆H₃₀N₂Sn
Peso molecolare: 369,12 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C (1 mmHg)
Densità: 1,171
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319077
CAS Number: 205371-27-3
ADR: 6.1,III