Stampa…
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
207900010 207900100
ACRO207900010EA 89.3 EUR
ACRO207900010 ACRO207900100
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride
Formula: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
Punto di fusione: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013123
CAS Number: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.0 %