Stampa…
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate)ytterbium(III), Yb(FOD)3, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)ytterbium(III)
39582.03 39582.06
39582.03EA 79.7 EUR
39582.03 39582.06
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99% (metals basis)
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')ytterbium(III)
Purity: 99% CAS No.: 18323-96-1 Molecular Formula: C30H30F21O6Yb Formula Weight: 1058.59 Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 108-111° MDL No.: MFCD00044289
Formula: C₃₀H₃₀F₂₁O₆Yb
Peso molecolare: 1058,562 g/mol
Punto di fusione: 108…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044289
CAS Number: 18323-96-1
EINECS: 242-211-2