Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium(III)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 17631-68-4
Molecular Formula: C30H30F21O6Eu
Formula Weight: 1037.49
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 203-207°
MDL No.: MFCD00064655
Formula:
C₃₀H₃₀EuF₂₁O₆ Punto di fusione: 203…207 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064655 CAS Number: 17631-68-4 EINECS: 241-616-1 |