Stampa…
2-Ethynylthiophene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
E0915-5G E0915-1G
TCIAE0915-5GEA 214 EUR
TCIAE0915-5G TCIAE0915-1G
2-Ethynylthiophene ≥96.0% (by GC)
2-Ethynylthiophene
Formula: C₆H₄S
Peso molecolare: 108,1610 g/mol
Punto di ebollizione: 46°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03425129
CAS Number: 4298-52-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93b304838e68451634eaff4f64e1ef0f1a63028e&vid=93b304838e68451634eaff4f64e1ef0f1a63028e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %