Stampa…
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
359235000 359230025
ACRO359235000EA 46.7 EUR
ACRO359235000 ACRO359230025
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₂BNO₂
Peso molecolare: 165,00 g/mol
Punto di fusione: 227 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074642
CAS Number: 28611-39-4
Visualizza i codici
Appearance White to grey Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %