3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇NO Punto di ebollizione: 165°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01321087 CAS Number: 874-97-5 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |