Sodio idrossido monoidrato ≥99.996% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.996%
CAS No.: 12179-02-1
Molecular Formula: NaOH.H2O
Formula Weight: 58.01 (40.00anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.13
Melting Point: 318.4°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Formula:
HNaO·1H₂O Peso molecolare: 58.012 g/mol Punto di ebollizione: 1390 °C Punto di fusione: 318.4 °C Densità: 2.13 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149229 CAS Number: 12179-02-1 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8 II Merck Index: 14,8627 |