Etanolo absolute, SupraSolv® GC-ECD/FID
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₂H₅OH Peso molecolare: 46.07 g/mol Punto di ebollizione: 78,3 Punto di fusione: –117 °C Densità: 0.7895 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 12 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS Number: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |