Stampa…
Acido citrico, anidro ≥99.5%, in polvere, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
84842.290EA 57.4 EUR
84842.290 84842.360
Acido citrico, anidro ≥99.5%, in polvere, GPR RECTAPUR®
Acido citrico
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 149…151 °C
Densità: 1,665 g/cm³ (18 °C. OECD 109)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011669
CAS Number: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm