Stampa…
Microelettrodi per pH e ORP, ScienceLine / IoLine
Fornitore: SI Analytics
285105065 285105127 285105135 285105151 285105632 285105702 285105176
662-1672EA 492 EUR
662-1672 662-1267 662-0520 662-6109 662-1676 662-1677 662-1673
Microelettrodi per pH e ORP, ScienceLine / IoLine
Elettrodi Elettrodi pH
Per campioni di piccoli volumi in Life Science e applicazioni farmaceutiche.
  • Affidabilità e riproducibilità dei risultati
  • Altissima qualità e lunghissima durata
  • Accuratezza e precisione
  • Per piccoli volumi e applicazioni Life Science
Range di temperatura consentito: −5...+100 °C.
Elettrodi per pH dotati di membrana in vetro tipo A. Elettrodi per pH con misurazione della temperatura integrata mediante sensore PT1000.
Per risultati di assoluta precisione, se ne consiglia l'uso unitamente al misuratore ProLab 3000.