Boro soluzione standard, 5,000 mg/l B in acqua
Fornitore: VWR Chemicals
88380.260EA
377
EUR
88380.260
88380.290
Boro soluzione standard, 5,000 mg/l B in acqua
Standard
Standard cationici
Standard di boro
Questo materiale di riferimento certificato è prodotto utilizzando materiali a elevata purezza, acid da subbollenti e acqua deionizatta 18 MOhm.