Stampa…
Cappe a flusso laminare orizzontale, Heraguard™ ECO
Fornitore: Thermo Scientific
51029702 51029703 51029704 51029701
135-1738EA 4667 EUR
135-1738 135-1739 135-1740 135-1737
Cappe a flusso laminare orizzontale, Heraguard™ ECO
Cappe e involucri Cappe a flusso laminare
Le cappe da banco Heraguard™ ECO Clean sono ideali per laboratori in cui è necessario proteggere i campioni. Grazie ai motori CC, le cappe da banco Heraguard™ ECO Clean consumano meno energia ed emettono quindi meno calore nel laboratorio.
  • Pannello di controllo intuitivo, facile da usare
  • Visione panoramica: i pannelli in vetro laterali aumentano la luminosità all'interno dell'area di lavoro e contribuiscono a creare un ambiente di lavoro confortevole
  • Sostituzione facile di prefiltro e filtro HEPA
  • Il pannello anteriore trasparente incernierato protegge l'operatore
  • Pannelli laterali realizzati in vetro di sicurezza monolastra con una porta di accesso per la disposizione dei tubi o il montaggio di un rubinetto
Disponibili con larghezze interne di 900, 1200, 1500 e 1800 mm, sono offerte in due diverse altezze di lavoro:
- spazio di lavoro standard alto 650 mm
- spazio di lavoro extra alto 950 mm
I pannelli laterali sono realizzati in vetro di sicurezza temprato, con il piano di lavoro in melamina bianca.
L'altezza si riferisce al prodotto senza telaio base.
The horizontal laminar flow technology is used in a variety of applications where sample protection is required: hospitals, pharmaceutical applications, cleanrooms, and industrial applications.
Certificazioni: Agency: GOST; CE: 2006/95/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EC; 2006/121/EC; Standards: EN 61010-1:2011; EN 61326:2006.
Informazioni per l'ordine: fornite con banco da lavoro in melamina, luci, una porta di accesso su ciascun pannello laterale e contaore. Disponibile con piano di lavoro in acciaio inossidabile, lampada UV, pannelli laterali con porte di accesso o pannelli combinati con porte di accesso; chiedere al rappresentante VWR locale per maggiori dettagli. Prezzi di consegna, installazione e messa in opera disponibili su richiesta, contattare Avantor.