Stampa…
Potassio idrossido 0.5 M (0.5 N) in ethanol soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
35115-1L 35115-2.5L
35115-1LEA 86.32 EUR
35115-1L 35115-2.5L
Potassio idrossido 0.5 M (0.5 N) in ethanol soluzione volumetrica, Fluka™
Potassio idrossido
Formula: KOH
Punto di ebollizione: 78 °C (1,013 hPa)
Densità: 0,84 g/cm3 (20 °C)
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective