Stampa…
Sodio idrossido 0.1 N, BAKER ANALYZED® soluzione volumetrica, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
5636.9010EA 137.04 EUR
5636.9010 5636.5000 5636.1000 5636-02
Sodio idrossido 0.1 N, BAKER ANALYZED® soluzione volumetrica, J.T.Baker®
Sodio idrossido
Standardisation at 25 °C traceable to NIST Standard Reference Material.
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Densità: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0995 - 0.1005
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. ≤5 ppm
Normality 0.0995 - 0.1005
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
Filtered through a 0.2 micron filter.